Wichtige Dokumente
NISTRM8557
NBS 127 (Schwefel- und Sauerstoffisotope in Bariumsulfat)
NIST® RM 8557
Synonym(e):
Bariumsulfat, Baryt, Schwerspat
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
certified reference material
Qualitätsniveau
Isotopenreinheit
18O
34S
Hersteller/Markenname
NIST®
Format
matrix material
SMILES String
[Ba++].[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/Ba.H2O4S/c;1-5(2,3)4/h;(H2,1,2,3,4)/q+2;/p-2
InChIKey
TZCXTZWJZNENPQ-UHFFFAOYSA-L
Allgemeine Beschreibung
Sonstige Hinweise
Analyte : Sulfur (34S), Oxygen (18O)
Rechtliche Hinweise
Ähnliches Produkt
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
does not flash
Flammpunkt (°C)
does not flash
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
NISTRM8557 | 4061834196938 |