NISTRM8537
Lichtstabiler Isotopenstandard für SLAP-Wasser
NIST®RM 8537
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
41116107
NACRES:
NA.24
Empfohlene Produkte
Qualität
certified reference material
Isotopenreinheit
2H
18O
Hersteller/Markenname
NIST®
Methode(n)
mass spectrometry (MS): suitable
Format
matrix material
Sonstige Hinweise
Reference/Informational value is provided for the following analytes. Hydrogen (H1/H2), Oxygen (O16/O18)
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
Rechtliche Hinweise
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
Ähnliches Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
No data available
Flammpunkt (°C)
No data available
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
NISTRM8537 | 4061834196785 |