Wichtige Dokumente
8.01776
Sigma-Aldrich
Benzoin
for synthesis
Synonym(e):
α-Hydroxy-α-phenylacetophenon
About This Item
Lineare Formel:
C6H5CH(OH)COC6H5
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
212.24
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352115
EG-Index-Nummer:
204-331-3
NACRES:
NA.22
Dampfdruck
1.3 hPa ( 136 °C)
Qualitätsniveau
Assay
≥99.0% (GC)
Form
crystals
Wirksamkeit
10000 mg/kg LD50, oral (Rat)
8870 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
bp
344 °C/1023 hPa
mp (Schmelzpunkt)
132-134 °C
Übergangstemp.
flash point 181 °C
Löslichkeit
0.3 g/L
Dichte
1.31 g/cm3 at 20 °C
Schüttdichte
350 kg/m3
Lagertemp.
no temp limit
SMILES String
OC(c2ccccc2)C(=O)c1ccccc1
InChI
1S/C14H12O2/c15-13(11-7-3-1-4-8-11)14(16)12-9-5-2-6-10-12/h1-10,13,15H
InChIKey
ISAOCJYIOMOJEB-UHFFFAOYSA-N
Hinweis zur Analyse
Gehalt (GC, Fl.%): ≥ 99.0 % (a/a)
Schmelzbereich (unterer Wert): ≥ 130 °C
Schmelzbereich (oberer Wert): ≤ 136 °C
Identität (IR): entspricht
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable