563218
Natriumnitrit
99.999% trace metals basis
Synonym(e):
Anti-Rost, Natriumnitrit (NaNO2 )
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
99.999% trace metals basis
Form
solid
Selbstzündungstemp.
914 °F
Verunreinigungen
≤15.0 ppm Trace Metal Analysis
mp (Schmelzpunkt)
271 °C (lit.)
SMILES String
[Na+].[O-]N=O
InChI
1S/HNO2.Na/c2-1-3;/h(H,2,3);/q;+1/p-1
InChIKey
LPXPTNMVRIOKMN-UHFFFAOYSA-M
Anwendung
- Korrosionsschutz
- als wirksames Arzneimittel bei Cyanidvergiftung
- zum Hemmen des Wachstums von Mikroorganismen
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 3
Lagerklassenschlüssel
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?