Merck
I0360000
Ipratropiumbromid
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonym(e):
Ipratropiumbromid Monohydrat, N-(2-Propyl)-atropiniumbromid
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C20H30BrNO3 · H2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
430.38
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41116107
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.24
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
ipratropium
Hersteller/Markenname
EDQM
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
SMILES String
O.[Br-].CC(C)[N@+]1(C)[C@H]2CC[C@@H]1C[C@@H](C2)OC(=O)C(CO)c3ccccc3
InChI
1S/C20H30NO3.BrH.H2O/c1-14(2)21(3)16-9-10-17(21)12-18(11-16)24-20(23)19(13-22)15-7-5-4-6-8-15;;/h4-8,14,16-19,22H,9-13H2,1-3H3;1H;1H2/q+1;;/p-1/t16-,17+,18+,19?,21?;;
InChIKey
KEWHKYJURDBRMN-XSAPEOHZSA-M
Angaben zum Gen
human ... CHRM3(1131)
Allgemeine Beschreibung
Dieses Produkt wird, wie von der entsprechenden Pharmakopöe spezifiziert und geliefert, angeboten. Alle Informationen zu diesem Produkt, einschließlich SDB und jegliche Produktinformationen, wurden unter der Autorität der entsprechenden Pharmakopöe entwickelt und ausgestellt.
Weitere Informationen und Unterstützung finden Sie auf der Webseite der entsprechenden Pharmakopöe.
Anwendung
Ipratropium bromide EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
Verpackung
Dieses Produkt wird, wie von der entsprechenden Pharmakopöe geliefert, angeboten. Die aktuellen Mengeneinheiten finden Sie im Referenzsubstanzen-Katalog der EDQM.
Sonstige Hinweise
Kann Verkaufsbeschränkungen unterliegen.
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 2
1 of 2
Maciej Ciebiada et al.
Allergy and asthma proceedings, 35(5), 72-79 (2014-10-09)
Persistent airways obstruction (PAO) may affect some patients with severe asthma and may significantly worsen the prognosis. This study was designed to detect risk factors associated with persistent airflow limitation in nonsmoking adult patients with severe asthma. A total of
Sharath S Hegde et al.
The Journal of pharmacology and experimental therapeutics, 351(1), 190-199 (2014-08-08)
The objective of the present studies was to characterize the pharmacologic properties of GSK-961081 [TD-5959; (R)-1-(3-((2-chloro-4-(((2-hydroxy-2-(8-hydroxy-2-oxo-1,2-dihydroquinolin-5-yl)ethyl)amino)methyl)-5-methoxyphenyl)amino)-3-oxopropyl) piperidin-4-yl [1,1'-biphenyl]-2-ylcarbamate], a novel first-in-class inhaled bifunctional compound possessing both muscarinic antagonist (MA) and β2-adrenoceptor agonist (BA) properties (MABA). In competition radioligand binding studies
Moritz Beck-Broichsitter et al.
Journal of pharmaceutical sciences, 103(8), 2585-2589 (2014-07-06)
Nebulization of active pharmaceutical ingredient (API) solutions is a well-established means to achieve pulmonary drug deposition. The current study identified the impact of formulation variables on the aerosolization performance of the eFlow(®) rapid with special respect to optimized lung application.