PHR1890
Tiotropiumbromid Monohydrat
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Qualitätsniveau
Agentur
traceable to Ph. Eur. Y0001188
API-Familie
tiotropium
Analysenzertifikat (CofA)
current certificate can be downloaded
Verpackung
pkg of 50 mg
Anwendung(en)
pharmaceutical
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
InChI
1S/C19H22NO4S2.BrH.H2O/c1-20(2)12-9-11(10-13(20)17-16(12)24-17)23-18(21)19(22,14-5-3-7-25-14)15-6-4-8-26-15;;/h3-8,11-13,16-17,22H,9-10H2,1-2H3;1H;1H2/q+1;;/p-1/t11?,12-,13+,16-,17+;;
InChIKey
MQLXPRBEAHBZTK-KFEMZTBUSA-M
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Hinweis zur Analyse
Sonstige Hinweise
Fußnote
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)