I0361000
Ipratropiumbromid-Unreinheit B
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonym(e):
(1R,3r,5S,8s)-3-[[(2RS)-3-Hydroxy-2-phenylpropanoyl]-oxy]-8-methyl-8-(1-methylethyl)-8-azoniabicyclo[3.2.1]octan-bromid
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
ipratropium
Hersteller/Markenname
EDQM
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
Sonstige Hinweise
Ähnliches Produkt
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)