Wichtige Dokumente
294985
Allen
≥95%
Synonym(e):
Propadien
About This Item
Empfohlene Produkte
Dampfdichte
1.42 (20 °C, vs air)
Qualitätsniveau
Dampfdruck
6795 mmHg ( 21 °C)
Assay
≥95%
Expl.-Gr.
13 %
bp
−34 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−136 °C (lit.)
SMILES String
C=C=C
InChI
1S/C3H4/c1-3-2/h1-2H2
InChIKey
IYABWNGZIDDRAK-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
- Allene is extensively used in a variety of photochemical, thermal, and transition metal-mediated cycloadditions.
- It can be lithiated to obtain allenyllithium which reacts with alkyl halides to afford terminal allenes.
- Additional application includes the preparation of reagents such as isopropenylsilanes and isopropenylstannanes by reacting with stannyl and silyl cuprates respectively.
Verpackung
Compatible with the following:
- Aldrich® lecture-bottle station systems
- Aldrich® lecture-bottle gas regulators
Sonstige Hinweise
Rechtliche Hinweise
Empfehlung
Empfohlenes Ventil
Entlüftungsventil
Regulierungsbehörde
Schlaucholive
auch häufig zusammen mit diesem Produkt gekauft
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Flam. Gas 1 - Press. Gas Liquefied gas
Lagerklassenschlüssel
2A - Gases
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Artikel
2-Butene; 2-Methylbutane; 1,3-Butadiene; Propyne
Protokolle
2-Butene; 2-Methylbutane; 1,3-Butadiene; Propyne