Z146978
Gasflaschen-Regelventil
Monel®, hose outlet I.D. 1/4 in.
Synonym(e):
Monel® lecture-bottle control valve
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
Monel®
Verbindung
joint CGA Inlet
joint hose barb
Parameter
-65-250 °F temperature (-54-120 °C)
3,000 psi pressure range (@ 70°F)
Schlauchausgang ID
1/4 in.
Fitting
CGA 110 male
Allgemeine Beschreibung
Warnhinweis
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)