Merck
Z742162
Sigma-Aldrich
Aldrich® Kleinstahlflaschengasregler für Korrosives
DIN 1 connection
Synonym(e):
Aldrich® Kleinstahlflaschengasregler für Korrosives
About This Item
UNSPSC-Code:
41121800
NACRES:
NB.51
Beschreibung
for sale in EU only
Allgemeine Beschreibung
  • Einstufig
  • Max. Einlassdruck: 300 bar
  • 316 L Gehäuse und Diaphragma aus Edelstahl
  • Eingekapselter Sitz mit einem gesinterten 10-μm-Edelstahlfilter
  • Ventilsitz: PCTFE
  • Einlass: DIN 1
  • Auslass: NPT-Kontrollventil 1/4“, männlich, Edelstahl
  • Entlüftungsrohranschluss
  • Vorder- und rückseitige Panel-Montage möglich
  • Cv=0,094
  • Temperaturbereich: -20 °C bis +60 °C
  • Gewicht: 1,1 kg
Zur primären Regulierung von hohem oder niedrigem Zylinderdruck von (korrosiven, toxischen) Gasen oder Gasen hoher Reinheit (bis Reinheitsgrad 6,0) zur Stabilisierung des Auslassdrucks konzipiert. Für diverse Anwendungen geeignet, darunter Gas- und Flüssigkeitschromatographie, hochreine Trägergase, Kalibrierungsgase, hochreine Kammerdruckbehandlung und viele mehr.
Sonstige Hinweise
Siehe Merkblatt für technische Informationen AL-151 Gasregulatoren: Auswahl, Installation und Betrieb.
Rechtliche Hinweise
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 2
1 of 2