Merck
Z151661
Sigma-Aldrich
„T“-Entlüftungsventil
CGA Inlet size 180
About This Item
UNSPSC-Code:
40141600
NACRES:
NB.51
Messbereich Druck
≤3,000 psig
CGA-Einlassgröße
180
Allgemeine Beschreibung
• Zur Benutzung mit Edelstahl-Lecture-Bottle-Regler (s.Oben) wenn korrosive Gasströme geregelt werden sollen.
• V4A Edelstahl mit CGA 180 Einlaß-/Auslaß-Verbindungen.
• Spülventil mit Diaphragmadichtung und 1/4 in. NPTM Einlass
• Rückschlagventil am Spüleinlaß verhindert Gas-Rückstrom.
Das Ventil wird zwischen Lecture-bottle und Regler installiert, um das System von luft, Feuchtigkeit oder Prozeßgas zu reinigen. Minimiert Gashydrolyse und Korrosion der Ausrüstung. Das System vor Einleitung des korrosiven Gases mit trockenem Inertgas spülen und auch immer sofort nach der Benutzung. Wird mit zwei PTFE-Dichtscheiben geliefert. Ersatzscheiben siehe unten.
Sonstige Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
Z151661-1EA4061833639832