Merck
Z146854
Sigma-Aldrich
Rückschlagventil
stainless steel valve, EPR O-ring
About This Item
UNSPSC-Code:
40141600
NACRES:
NB.51
Materialien
EPR O-ring
stainless steel valve
Parameter
-65-300 °F temp. range
Allgemeine Beschreibung
Max. DRUCK: 3.000 psig. 1/4 × 1/4" NPTF Inlets. Zur Montage an die Ausgangsseite eines Reglers, damit ein Zurückströmen von Flüssigkeiten oder Gasen in den Regler und die Gasflasche verhindert wird.
Betriebstemperaturbereich:
Viton: -30 °C bis 200 °C
EPR: -50 °C bis 150 °C
Neopren: 25 °C bis 150 °C
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)