Merck
Z566306
PTFE-Rührwelle
shaft diam. 10 mm, L 650 mm
Synonym(e):
PTFE Stirrer, Stirring Shaft
About This Item
UNSPSC-Code:
41103800
NACRES:
NB.72
Materialien
PTFE
Verpackung
pack of 1 ea
Hersteller/Markenname
Cowie 005.0565.10.1
Länge
650 mm
Wellendurchm.
10 mm
Allgemeine Beschreibung
PTFE-ummantelter Schaft mit Stahlkern. Empfohlen zur Verwendung mit den Hülsen von Seite E428ff. Auch für Anwendungen, die ohne Rührhülsen auskommen. Max. Arbeitstemperatur 280°C, unzerbrechlich.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
Z566306-1EA4061833300428