Merck
694118
Sigma-Aldrich
Cyclohexylallen
97%
Synonym(e):
(1,2-Propadienyl)-cyclohexan
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C9H14
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
122.21
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
97%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.483
bp
56-57 °C/15 mmHg
Dichte
0.839 g/mL at 25 °C
SMILES String
C=C=CC1CCCCC1
InChI
1S/C9H14/c1-2-6-9-7-4-3-5-8-9/h6,9H,1,3-5,7-8H2
InChIKey
CQHBBSICMXUMIB-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Piktogramme
FlameEnvironment
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Flam. Liq. 3
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
100.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
37.8 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)