MilliporeSigma
Filtration stérilisante finale
    Système de filtration stérilisante finale et de remplissage à usage unique
    La filtration stérilisante des médicaments est une étape essentielle qui permet de garantir la stérilité et la sécurité des produits pour les patients. Les fabricants doivent tout mettre en œuvre pour garantir la stérilité et maximiser le rendement en produit, tout en restant conformes à la règlementation. La conception d'un système de filtration efficace doit envisager plusieurs types de filtres et tenir compte des besoins du procédé : nombre de filtres stérilisants, nécessité d'effectuer des échantillonnages et de réaliser un test d'intégrité après stérilisation/avant utilisation (PUPSIT pour "Pre-Use Post-Sterilization Integrity Testing"), etc.
    Ensembles de filtration stérilisante finale et de remplissage/finition à usage unique
    Pour répondre aux complexités de la production pharmaceutique actuelle, les systèmes à usage unique sont de plus en plus utilisés dans les procédés de remplissage/finition. Les ensembles à usage unique améliorent la souplesse et la productivité opérationnelles, renforcent la sécurité des opérateurs et des produits, et réduisent les besoins de validation ainsi que le temps d'exécution des procédés. Ils intègrent plusieurs composants à usage unique (BetaBags, connecteurs stériles, filtres stériles, poches, tubulures pour pompe, aiguilles de remplissage…) pour créer un système de filtration finale et de remplissage optimisé, adapté aux besoins spécifiques du procédé.
    Il y a plusieurs avantages à mettre en œuvre un ensemble à usage unique pour les opérations de filtration stérilisante finale et de remplissage, notamment :
    • Amélioration de la sécurité, de l'efficacité et de la productivité
    • Simplification des procédures de nettoyage, de mise en place et de validation
    • Diminution des risques de contamination croisée
    • Limitation des goulets d'étranglement sur la ligne de remplissage
    Pour un résultat optimal, les fabricants peuvent collaborer avec des experts en solutions à usage unique pour la conception d'ensembles personnalisés. Un partenaire expérimenté saura parfaitement intégrer la bonne solution à usage unique dans le procédé de filtration finale et de remplissage, tout en exploitant les avantages de l'infrastructure existante.
    Ressources produits apparentées
    PRODUITS APPARENTÉS
    Formulation et remplissage Mobius®
    Alors que de nouvelles thérapies se profilent à l'horizon, les essais cliniques se multiplient et la plupart de ces nouveaux médicaments…
    Filtres pour remplissage final Millipak®
    Filtres à disques empilés conçus pour maximiser le rendement tout en renforçant la protection de votre précieux produit…
    Systèmes d'agitation à usage unique Mobius®
    Cette solution de distribution de poudre, d'agitation et de filtration intégrées assure la souplesse et la productivité opérationnelles…