Key Documents
V900887
Sigma-Aldrich
Proteinase K
Vetec, reagent grade, powder, ≥30 units/mg protein
Sinônimo(s):
Endopeptidase K
About This Item
Número CAS:
Número da licença da enzima:
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352204
grau
reagent grade
linha de produto
Vetec
forma
powder
atividade específica
≥30 units/mg protein
peso molecular
28.93 kDa
técnica(s)
DNA extraction: suitable
atividade externa
Dnase ≤30 units/mg solid
temperatura de armazenamento
−20°C
Aplicação
Útil na inativação proteolítica de nucleases durante o isolamento de DNA e RNA.
Remove endotoxinas que se ligam a proteínas catiônicas, como lisozima e ribonuclease A.
Segundo relatos, é útil no isolamento de mitocôndrias de fígado, levedura e feijão-mungo
Determinação da localização de enzimas em membranas
Tratamento de cortes de tecido embebidos em parafina para expor sítios de ligação a antígenos para marcação com anticorpos.
Digestão de proteínas de amostras de tecido cerebral para obter príons para pesquisa em encefalopatias espongiformes transmissíveis (EET).
Ações bioquímicas/fisiológicas
A proteinase K é uma protease de serina estável e altamente reativa. Evidências provenientes de estudos da estrutura cristalina e molecular indicam que a enzima pertence à família das subtilisinas, com uma tríade catalítica no sítio ativo (Asp39-His69-Ser224). Ela é estável em uma ampla variedade de ambientes: pH, sais tamponantes, detergentes (SDS) e temperatura. Na presença de SDS a 0,1%-0,5%, a proteinase K retém sua atividade e digere diversas proteínas e nucleases em preparados de DNA, sem comprometer a integridade do DNA isolado.
Definição da unidade
One unit will hydrolyze urea denatured hemoglobin to produce color equivalent to 1.0 micromole of tyrosine per minute at pH 7.5 at 37 deg C.
Informações legais
Vetec is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
Health hazardExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Yan-Fang Xian et al.
Oxidative medicine and cellular longevity, 2020, 5920476-5920476 (2020-07-28)
Alzheimer's disease (AD) is a common neurodegenerative disease characterized by progressive memory loss. Magnolol (MN), the main active ingredient of Magnolia officinalis, possesses anti-AD effects in several experimental models of AD. In this study, we aimed to explore whether MN
Shuangshuo Jia et al.
Frontiers in cell and developmental biology, 10, 797855-797855 (2022-04-01)
Irisin, a myokine secreted by muscle during physical exercise, is known to have biological activities in different cell types. Chondrocyte inflammation and pyroptosis have been shown to play important roles in osteoarthritis (OA). In this study, we investigated the effects
Hui-Qin Li et al.
Brain, behavior, and immunity, 82, 264-278 (2019-09-03)
Isorhynchophylline (IRN) has been demonstrated to have distinct anti-Alzheimer's disease (AD) activity in several animal models of AD. In this study, we aimed at evaluating the preventive effect of IRN on the cognitive deficits and amyloid pathology in TgCRND8 mice.
Yi-sheng Chen et al.
Archives of microbiology, 196(3), 193-199 (2014-02-05)
Lactobacillus plantarum 510, previously isolated from a koshu vineyard in Japan, was found to produce a bacteriocin-like inhibitory substance which was purified and characterized. Mass spectrometry analysis showed that the mass of this bacteriocin is 4,296.65 Da. A partial sequence, NH2-
Neetu Kumra Taneja et al.
Journal of bacteriology, 195(22), 5102-5111 (2013-09-10)
Bordetella pertussis is the causative agent of pertussis, a highly contagious disease of the human respiratory tract. Despite very high vaccine coverage, pertussis has reemerged as a serious threat in the United States and many developing countries. Thus, it is