V900558
Isopropyl myristate
Vetec™, reagent grade, 98%
Sinônimo(s):
Isopropyl tetradecanoate, Myristic acid isopropyl ester
About This Item
Produtos recomendados
grau
reagent grade
linha de produto
Vetec™
Ensaio
98%
índice de refração
n20/D 1.434 (lit.)
p.e.
193 °C/20 mmHg (lit.)
pf
~3 °C (lit.)
densidade
0.85 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCCCCCCCCCC(=O)OC(C)C
InChI
1S/C17H34O2/c1-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-17(18)19-16(2)3/h16H,4-15H2,1-3H3
chave InChI
AXISYYRBXTVTFY-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
awg
Ponto de fulgor (°F)
235.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
113 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?