V900418
Biotina
Vetec™, reagent grade, ≥99%
Sinônimo(s):
D-Biotina, Bios II, Coenzima R, Vitamina B7, Vitamina H
About This Item
Produtos recomendados
grau
reagent grade
linha de produto
Vetec™
Ensaio
≥99%
Formulário
powder
cor
white to off-white
pf
231-233 °C (lit.)
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
[H][C@]12CS[C@@H](CCCCC(O)=O)[C@@]1([H])NC(=O)N2
InChI
1S/C10H16N2O3S/c13-8(14)4-2-1-3-7-9-6(5-16-7)11-10(15)12-9/h6-7,9H,1-5H2,(H,13,14)(H2,11,12,15)/t6-,7-,9-/m0/s1
chave InChI
YBJHBAHKTGYVGT-ZKWXMUAHSA-N
Descrição geral
Ações bioquímicas/fisiológicas
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?