V900315
Ethyl 4-hydroxybenzoate
Vetec™, reagent grade, 99%
Sinônimo(s):
Ethylparaben
About This Item
Produtos recomendados
grau
reagent grade
Nível de qualidade
linha de produto
Vetec™
Ensaio
99%
p.e.
297-298 °C (lit.)
pf
114-117 °C (lit.)
Formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
CCOC(=O)c1ccc(O)cc1
InChI
1S/C9H10O3/c1-2-12-9(11)7-3-5-8(10)6-4-7/h3-6,10H,2H2,1H3
chave InChI
NUVBSKCKDOMJSU-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)