V800446
Cloreto de zinco
LR, ≥97%
Sinônimo(s):
Cloreto de zinco
About This Item
Produtos recomendados
grau
LR
pressão de vapor
1 mmHg ( 428 °C)
linha de produto
Vetec™
Ensaio
≥97%
Formulário
powder
pH
5 (20 °C, 100 g/L)
pf
293 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[Cl-].[Cl-].[Zn++]
InChI
1S/2ClH.Zn/h2*1H;/q;;+2/p-2
chave InChI
JIAARYAFYJHUJI-UHFFFAOYSA-L
Informações legais
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)