V800416
terc-Butanol
AR
Sinônimo(s):
2-metil-2-propanol, Álcool terc-butílico, Trimetilcarbinol
About This Item
Produtos recomendados
grau
AR
densidade de vapor
2.5 (vs air)
pressão de vapor
31 mmHg ( 20 °C)
44 mmHg ( 26 °C)
linha de produto
Vetec™
Formulário
liquid
temperatura de autoignição
896 °F
Lim. expl.
8 %
índice de refração
n20/D 1.387 (lit.)
pH
7 (20 °C)
p.e.
83 °C (lit.)
pf
23-26 °C (lit.)
densidade
0.775 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)(C)O
InChI
1S/C4H10O/c1-4(2,3)5/h5H,1-3H3
chave InChI
DKGAVHZHDRPRBM-UHFFFAOYSA-N
Informações legais
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
59.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
15 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)