V800346
p-Toluenesulfonic acid monohydrate
AR, ≥99%
Sinônimo(s):
4-Methylbenzenesulfonic acid monohydrate, 4-Toluenesulfonic acid monohydrate, p-Toluenesulfonic acid, PTSA monohydrate, TsOH monohydrate
About This Item
Produtos recomendados
grau
AR
densidade de vapor
5.9 (vs air)
linha de produto
Vetec™
Ensaio
≥99%
pf
103-106 °C (lit.)
grupo funcional
tosylate
cadeia de caracteres SMILES
[H]O[H].Cc1ccc(cc1)S(O)(=O)=O
InChI
1S/C7H8O3S.H2O/c1-6-2-4-7(5-3-6)11(8,9)10;/h2-5H,1H3,(H,8,9,10);1H2
chave InChI
KJIFKLIQANRMOU-UHFFFAOYSA-N
Informações legais
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)