V800341
Potassium thiocyanate
LR, ≥97%
Sinônimo(s):
Potassium rhodanide
About This Item
Produtos recomendados
grau
LR
linha de produto
Vetec™
Ensaio
≥97%
Formulário
crystalline powder
pH
5.3-8.7 (25 °C, 97.2 g/L)
pf
173 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[K]SC#N
InChI
1S/CHNS.K/c2-1-3;/h3H;/q;+1/p-1
chave InChI
ZNNZYHKDIALBAK-UHFFFAOYSA-M
Informações legais
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)