861030
Auramine O
Dye content 85 %, certified by the Biological Stain Commission
Sinônimo(s):
4,4′-(Imidocarbonyl)bis(N,N-dimethylaniline) monohydrochloride, Basic Yellow 2, Pyoctaninum aureum
About This Item
Produtos recomendados
grau
certified by the Biological Stain Commission
Nível de qualidade
forma
powder or chunks
composição
Dye content, 85%
técnica(s)
microbe id | staining: suitable
pf
>250 °C (dec.) (lit.)
solubilidade
95% ethanol: 1 mg/mL, clear to hazy, yellow to very deep yellow
λmax
370 nm
434 nm (2nd)
ε (coeficiente de extinção)
≥12000 at 249-255 nm in water at 0.005 g/L
≥15000 at 367-373 nm in water at 0.005 g/L
≥36000 at 429-435 nm in water at 0.005 g/L
aplicação(ões)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
temperatura de armazenamento
room temp
cadeia de caracteres SMILES
Cl[H].CN(C)c1ccc(cc1)C(=N)c2ccc(cc2)N(C)C
InChI
1S/C17H21N3.ClH/c1-19(2)15-9-5-13(6-10-15)17(18)14-7-11-16(12-8-14)20(3)4;/h5-12,18H,1-4H3;1H
chave InChI
KSCQDDRPFHTIRL-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Adequação
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?