V800314
Potassium dichromate
AR, ≥99.9%
Sinônimo(s):
Potassium bichromate
About This Item
Produtos recomendados
grau
AR
linha de produto
Vetec™
Ensaio
≥99.9%
forma
crystalline powder
pH
3.6 (100 g/L)
pf
398 °C (lit.)
traços de ânion
chloride (Cl-): ≤0.001%
traços de cátion
Fe: ≤0.001%
Na: ≤0.02%
heavy metals (as Pb): ≤0.005%
cadeia de caracteres SMILES
[K+].[K+].[O-][Cr](=O)(=O)O[Cr]([O-])(=O)=O
InChI
1S/2Cr.2K.7O/q;;2*+1;;;;;;2*-1
chave InChI
KMUONIBRACKNSN-UHFFFAOYSA-N
Informações legais
Palavra indicadora
Danger
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Muta. 1B - Ox. Sol. 2 - Repr. 1B - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT RE 1 Inhalation - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Cardio-vascular system, Respiratory system
Código de classe de armazenamento
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3