grau
LR
linha de produto
Vetec™
Ensaio
≥99%
Formulário
crystalline powder
pH
7
pf
770 °C (lit.)
densidade
1.98 g/mL at 25 °C (lit.)
traços de ânion
sulfate (SO42-): ≤0.02%
traços de cátion
Fe: ≤0.002%
heavy metals (as Pb): ≤0.0005%
cadeia de caracteres SMILES
[Cl-].[K+]
InChI
1S/ClH.K/h1H;/q;+1/p-1
chave InChI
WCUXLLCKKVVCTQ-UHFFFAOYSA-M
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)