V800078
Benzoyl chloride
LR, ≥99%
Sinônimo(s):
Benzoic acid chloride, alpha-chlorobenzaldehyde
About This Item
Produtos recomendados
grau
LR
Nível de qualidade
densidade de vapor
4.88 (vs air)
pressão de vapor
1 mmHg ( 32 °C)
linha de produto
Vetec™
Ensaio
≥99%
temperatura de autoignição
1056 °F
Lim. expl.
4.9 %
índice de refração
n20/D 1.553 (lit.)
pb
198 °C (lit.)
pf
−1 °C (lit.)
densidade
1.211 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
acyl chloride
phenyl
cadeia de caracteres SMILES
ClC(=O)c1ccccc1
InChI
1S/C7H5ClO/c8-7(9)6-4-2-1-3-5-6/h1-5H
chave InChI
PASDCCFISLVPSO-UHFFFAOYSA-N
Informações legais
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
161.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
72 °C - closed cup