Documentos Principais
694282
Sigma-Aldrich
Benzoyl chloride (phenyl-1-13C)
99 atom % 13C
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
13CC6H5ClO
Peso molecular:
141.56
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352101
ID de substância PubChem:
pureza isotópica
99 atom % 13C
Formulário
liquid
p.e.
198 °C (lit.)
densidade
1.219 g/mL at 25 °C (lit.)
alteração de massa
M+1
cadeia de caracteres SMILES
ClC(=O)[13c]1ccccc1
InChI
1S/C7H5ClO/c8-7(9)6-4-2-1-3-5-6/h1-5H/i6+1
chave InChI
PASDCCFISLVPSO-PTQBSOBMSA-N
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
161.6 °F
Ponto de fulgor (°C)
72 °C
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)