V800044
Fosfato de amônio monobásico
suitable for HPLC, ≥99%
Sinônimo(s):
Fosfato de amônio primário, Fosfato monoamônico, Di-hidrogenofosfato de amônio
About This Item
Produtos recomendados
pressão de vapor
<0 hPa ( 20 °C)
linha de produto
Vetec™
Ensaio
≥99%
forma
crystals
técnica(s)
HPLC: suitable
pH
3.8-4.4 (25 °C, 50 g/L)
pf
190 °C (dec.) (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
N.OP(O)(O)=O
InChI
1S/H3N.H3O4P/c;1-5(2,3)4/h1H3;(H3,1,2,3,4)
chave InChI
LFVGISIMTYGQHF-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1