grau
LR
densidade de vapor
2 (vs air)
pressão de vapor
184 mmHg ( 20 °C)
linha de produto
Vetec™
Ensaio
≥99%
forma
liquid
Lim. expl.
13.2 %
índice de refração
n20/D 1.359 (lit.)
pH
5-6 (20 °C, 395 g/L)
pb
56 °C/760 mmHg (lit.)
pf
−94 °C (lit.)
densidade
0.791 g/mL at 25 °C (lit.)
formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)=O
InChI
1S/C3H6O/c1-3(2)4/h1-2H3
chave InChI
CSCPPACGZOOCGX-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
1.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
-17.0 °C - closed cup