Documentos Principais
V000976
Sigma-Aldrich
Azocarmine G
Powder
Sinônimo(s):
Acid Red 101, Rosinduline
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C28H18N3NaO6S2
Número CAS:
Peso molecular:
579.58
Número do índice de cores:
50085
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12171500
Nome do produto
Azocarmine G,
Formulário
powder
aplicação(ões)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
temperatura de armazenamento
room temp
cadeia de caracteres SMILES
[Na+].[O-]S(=O)(=O)c1ccc(Nc2cc3[n+](-c4ccccc4)c5ccccc5nc3c6ccc(cc26)S([O-])(=O)=O)cc1
InChI
1S/C28H19N3O6S2.Na/c32-38(33,34)20-12-10-18(11-13-20)29-25-17-27-28(22-15-14-21(16-23(22)25)39(35,36)37)30-24-8-4-5-9-26(24)31(27)19-6-2-1-3-7-19;/h1-17H,(H2,32,33,34,35,36,37);/q;+1/p-1
chave InChI
LUERODMRBLNCFK-UHFFFAOYSA-M
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
David Duval et al.
PLoS neglected tropical diseases, 9(2), e0003489-e0003489 (2015-02-27)
Schistosomiasis is the second-most widespread tropical parasitic disease after malaria. Various research strategies and treatment programs for achieving the objective of eradicating schistosomiasis within a decade have been recommended and supported by the World Health Organization. One of these approaches