Documentos Principais
C8822
Sigma-Aldrich
Crocein Scarlet 7B
Powder
Sinônimo(s):
Acid Red 71
About This Item
Fórmula linear:
C24H18N4O7S2Na2
Número CAS:
Peso molecular:
584.53
Número do índice de cores:
27165
Número MDL:
Código UNSPSC:
12171500
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.47
Nome do produto
Crocein Scarlet 7B,
Formulário
powder
composição
Dye content, ~65-85%
cor
red to brown
solubilidade
H2O: 1 mg/mL
aplicação(ões)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
temperatura de armazenamento
room temp
cadeia de caracteres SMILES
[Na].Cc1cc(ccc1\N=N\c2c(O)ccc3cccc(c23)S(O)(=O)=O)\N=N\c4ccc(cc4C)S(O)(=O)=O
InChI
1S/C24H20N4O7S2.Na.H/c1-14-12-17(25-26-20-10-8-18(13-15(20)2)36(30,31)32)7-9-19(14)27-28-24-21(29)11-6-16-4-3-5-22(23(16)24)37(33,34)35;;/h3-13,29H,1-2H3,(H,30,31,32)(H,33,34,35);;/b26-25+,28-27+;;
chave InChI
HJEUGBJDHUTXMF-NPYGFOBASA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
Crocein Scarlet 7B (acid red 71) is used in Crowle′s reagent. The reagent is needed for observing latent fingerprints, particularly bloody prints.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 5
1 of 5
Safranal ≥90%, stabilized
Sigma-Aldrich
W338907
Safranal
Direct Red 80 Dye content 25 %
Sigma-Aldrich
365548
Direct Red 80
Acid Fuchsin used in tissue staining
Sigma-Aldrich
F8129
Acid Fuchsin
Ácido acético glacial, ReagentPlus®, ≥99%
Sigma-Aldrich
A6283
Ácido acético
Bell S
A Dictionary of Forensic Science (2012)