49823
Acid Red 73
analytical standard
Sinônimo(s):
Brilliant Crocein MOO, 7-Hydroxy-8-(4-phenylazophenylazo)-1,3-naphthalenedisulfonic acid disodium salt, Acid Red 73, Brilliant crocein scarlet MOO, Crocein Scarlet MOO
About This Item
Produtos recomendados
grau
analytical standard
Nível de qualidade
Ensaio
≥97.0% (HPLC)
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
aplicação(ões)
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
Formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
[Na+].[Na+].Oc1ccc2cc(cc(c2c1\N=N\c3ccc(cc3)\N=N\c4ccccc4)S([O-])(=O)=O)S([O-])(=O)=O
InChI
1S/C22H16N4O7S2.2Na/c27-19-11-6-14-12-18(34(28,29)30)13-20(35(31,32)33)21(14)22(19)26-25-17-9-7-16(8-10-17)24-23-15-4-2-1-3-5-15;;/h1-13,27H,(H,28,29,30)(H,31,32,33);;/q;2*+1/p-2/b24-23+,26-25+;;
chave InChI
PEAGNRWWSMMRPZ-RVTJCSDESA-L
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)