1718041
USP
Voriconazole Related Compound D
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinônimo(s):
(2RS,3SR)-2-(2,4-Difluorophenyl)-3-(pyrimidin-4-yl)-1-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)butan-2-ol
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
voriconazole
fabricante/nome comercial
USP
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
Descrição geral
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Aplicação
Nota de análise
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)