PHR3592
Flavoxate Related Compound C
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
Sinônimo(s):
Ethyl 3-methyl-4-oxo-2-phenyl-4H-1-benzopyran-8-carboxylate, Ethyl 3-methylflavone-8-carboxylate
About This Item
Produtos recomendados
grau
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Nível de qualidade
Agency
traceable to USP 1270731
Certificado de análise (CofA)
current certificate can be downloaded
embalagem
pkg of 40 mg
aplicação(ões)
pharmaceutical
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
O1c2c(cccc2C(=O)OCC)C(=O)C(=C1c3ccccc3)C
InChI
1S/C19H16O4/c1-3-22-19(21)15-11-7-10-14-16(20)12(2)17(23-18(14)15)13-8-5-4-6-9-13/h4-11H,3H2,1-2H3
chave InChI
NFRGNMIIGIZYDL-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
Nota de análise
Outras notas
Nota de rodapé
produto relacionado
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)