1708503
USP
L-Valine
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinônimo(s):
(S)-α-Aminoisovaleric acid, L-2-Amino-3-methylbutanoic acid
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
valine
fabricante/nome comercial
USP
pf
295-300 °C (subl.) (lit.)
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)[C@H](N)C(O)=O
InChI
1S/C5H11NO2/c1-3(2)4(6)5(7)8/h3-4H,6H2,1-2H3,(H,7,8)/t4-/m0/s1
chave InChI
KZSNJWFQEVHDMF-BYPYZUCNSA-N
Descrição geral
Aplicação
Nota de análise
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1