1707861
USP
Valacyclovir Related Compound D
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinônimo(s):
(2-Amino-1,6-dihydro-6-oxo-9H-purin-9-yl)methoxy]ethyl N-ethyl-L-valinate
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
valacyclovir
fabricante/nome comercial
USP
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
[n]1(c2nc(nc(c2nc1)O)N)COCCOC(=O)[C@@H](NCC)C(C)C
InChI
1S/C15H24N6O4/c1-4-17-10(9(2)3)14(23)25-6-5-24-8-21-7-18-11-12(21)19-15(16)20-13(11)22/h7,9-10,17H,4-6,8H2,1-3H3,(H3,16,19,20,22)/t10-/m0/s1
chave InChI
OKUHBUGXDSIJIM-JTQLQIEISA-N
Descrição geral
Aplicação
Nota de análise
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)