PHR1601
Valacyclovir HCl
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Sinônimo(s):
Valacyclovir hydrochloride
About This Item
Produtos recomendados
grau
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Nível de qualidade
Agency
traceable to Ph. Eur. Y0000834
traceable to USP 1707839
família API
valacyclovir
Certificado de análise (CofA)
current certificate can be downloaded
embalagem
pkg of 1 g
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
Cl.CC(C)[C@H](N)C(=O)OCCOCn1cnc2C(=O)NC(N)=Nc12
InChI
1S/C13H20N6O4.ClH/c1-7(2)8(14)12(21)23-4-3-22-6-19-5-16-9-10(19)17-13(15)18-11(9)20;/h5,7-8H,3-4,6,14H2,1-2H3,(H3,15,17,18,20);1H/t8-;/m0./s1
chave InChI
ZCDDBUOENGJMLV-QRPNPIFTSA-N
Descrição geral
Valacyclovir HCl is the hydrochloride salt of L-valyl ester, a prodrug of the antiviral drug acyclovir. Its mode of action involves the inhibition of the viral DNA polymerase and the termination of the viral DNA chain.It is widely used against herpes zoster, herpes simplex and herpes B.
Aplicação
Nota de análise
Outras notas
Nota de rodapé
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Já possui este produto?