1706701
USP
Urea C 13
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinônimo(s):
Urea-13C
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
urea
fabricante/nome comercial
USP
pf
132-135 °C (lit.)
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
formato
neat
alteração de massa
M+1
cadeia de caracteres SMILES
N[13C](N)=O
InChI
1S/CH4N2O/c2-1(3)4/h(H4,2,3,4)/i1+1
chave InChI
XSQUKJJJFZCRTK-OUBTZVSYSA-N
Descrição geral
Aplicação
- Urea C 13 for Oral Solution
Nota de análise
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1