Documentos Principais
609927
Sigma-Aldrich
Urea-18O
95 atom % 18O
About This Item
Fórmula linear:
H2NC18ONH2
Peso molecular:
62.06
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352111
ID de substância PubChem:
pureza isotópica
95 atom % 18O
Formulário
solid
técnica(s)
mass spectrometry (MS): suitable
pf
132-135 °C (lit.)
alteração de massa
M+2
cadeia de caracteres SMILES
NC(N)=[18O]
InChI
1S/CH4N2O/c2-1(3)4/h(H4,2,3,4)/i4+2
chave InChI
XSQUKJJJFZCRTK-DOMIDYPGSA-N
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)