1705006
USP
L-Tyrosine
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinônimo(s):
(S)-2-Amino-3-(4-hydroxyphenyl)propionic acid, 3-(4-Hydroxyphenyl)-L-alanine
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
tyrosine
fabricante/nome comercial
USP
pf
>300 °C (dec.) (lit.)
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
N[C@@H](Cc1ccc(O)cc1)C(O)=O
InChI
1S/C9H11NO3/c10-8(9(12)13)5-6-1-3-7(11)4-2-6/h1-4,8,11H,5,10H2,(H,12,13)/t8-/m0/s1
chave InChI
OUYCCCASQSFEME-QMMMGPOBSA-N
Descrição geral
Aplicação
- Tyrosine
- Glycyl-l-tyrosine
- Levodopa
- N-Acetyltyrosine
- Hyaluronidase Injection
Outras notas
Nota de análise
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)