1672756
USP
Tranexamic acid Related Compound C
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinônimo(s):
(RS)-4-(Aminomethyl)cyclohex-1-enecarboxylic acid
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
tranexamic acid
fabricante/nome comercial
USP
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
NCC1CCC(=CC1)C(=O)O
InChI
1S/C8H13NO2/c9-5-6-1-3-7(4-2-6)8(10)11/h3,6H,1-2,4-5,9H2,(H,10,11)
chave InChI
MZPZFPYJTSAQPX-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Aplicação
- Tranexamic Acid
- Tranexamic Acid Injection
- Tranexamic Acid Tablets
Nota de análise
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)