1643496
USP
Terbinafine hydrochloride
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinônimo(s):
trans-N-(6,6-Dimethyl-2-hepten-4-ylyl)-N-methyl-1-naphthylmethylamine hydrochloride
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
terbinafine
fabricante/nome comercial
USP
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
formato
neat
temperatura de armazenamento
15-25°C
cadeia de caracteres SMILES
Cl[H].[H]\C(CN(C)Cc1cccc2ccccc12)=C(\[H])C#CC(C)(C)C
InChI
1S/C21H25N.ClH/c1-21(2,3)15-8-5-9-16-22(4)17-19-13-10-12-18-11-6-7-14-20(18)19;/h5-7,9-14H,16-17H2,1-4H3;1H/b9-5+;
chave InChI
BWMISRWJRUSYEX-SZKNIZGXSA-N
Descrição geral
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Aplicação
- Terbinafine Compounded Oral Suspension
- Terbinafine Hydrochloride
- Terbinafine Tablets
Ações bioquímicas/fisiológicas
Nota de análise
Outras notas
produto relacionado
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3