SML1666
4-Hydroxytamoxifen
≥98% (HPLC), solution, Tamoxifen metabolite
Sinônimo(s):
4-OHT, cis/trans-4-Hydroxytamoxifen
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
4-Hydroxytamoxifen Ready Made Solution, 5 mg/mL in ethanol: isopropanol (95:5)
fonte biológica
synthetic
Nível de qualidade
Formulário
solution
concentração
5 mg/mL in ethanol: isopropanol (95:5)
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
N(CCOc1ccc(cc1)\C(=C(\CC)/c3ccccc3)\c2ccc(cc2)O)(C)C
InChI
1S/C26H29NO2/c1-4-25(20-8-6-5-7-9-20)26(21-10-14-23(28)15-11-21)22-12-16-24(17-13-22)29-19-18-27(2)3/h5-17,28H,4,18-19H2,1-3H3/b26-25-
chave InChI
TXUZVZSFRXZGTL-QPLCGJKRSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
Nota de preparo
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 3 - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Repr. 1B
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
55.4 °F
Ponto de fulgor (°C)
13 °C
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)