Documentos Principais
SCP0098
Sigma-Aldrich
Caspase Substrate
≥95% (HPLC), lyophilized
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C32H36N7O11
Peso molecular:
694.67
Código UNSPSC:
12352202
NACRES:
NA.32
product name
Caspase Substrate,
Ensaio
≥95% (HPLC)
forma
lyophilized
composição
Peptide Content, ≥80%
condição de armazenamento
protect from light
temperatura de armazenamento
−20°C
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3