J4649
JNJ-10198409
≥98% (HPLC), solid
Sinônimo(s):
3-Fluoro-N-(6,7-dimethoxy-2,4-dihydroindeno[1,2-c]pyrazol-3-yl)phenylamine, N-(3-fluorophenyl)-2,4-dihydro-6,7-dimethoxy-Indeno[1,2-c]pyrazol-3-amine, RWJ 540973
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥98% (HPLC)
forma
solid
cor
off-white
solubilidade
DMSO: >10 mg/mL
H2O: <2 mg/mL
originador
Johnson & Johnson
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
COc1cc2Cc3c(Nc4cccc(F)c4)n[nH]c3-c2cc1OC
InChI
1S/C18H16FN3O2/c1-23-15-7-10-6-14-17(13(10)9-16(15)24-2)21-22-18(14)20-12-5-3-4-11(19)8-12/h3-5,7-9H,6H2,1-2H3,(H2,20,21,22)
chave InChI
ZDNURMVOKAERHZ-UHFFFAOYSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
Características e benefícios
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Artigos
Sigma-Aldrich offers many products related to PDGFR for your research needs.
Conteúdo relacionado
Discover Bioactive Small Molecules for Kinase Phosphatase Biology