SML2213
CPI-637
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
(4R)-1,3,4,5-Tetrahydro-4-methyl-6-[1-methyl-3-(1-methyl-1H-pyrazol-4-yl)-1H-indazol-5-yl]-2H-1,5-benzodiazepin-2-one, (4R)-4-Methyl-6-[1-methyl-3-(1-methylpyrazol-4-yl)indazol-5-yl]-1,3,4,5-tetrahydro-1,5-benzodiazepin-2-one, 2H-1,5-Benzodiazepin-2-one, 1,3,4,5-tetrahydro-4-methyl-6-[1-methyl-3-(1-methyl-1H-pyrazol-4-yl)-1H-indazol-5-yl]-, (4R)-, CPI 637
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
powder
atividade óptica
[α]/D -39 to -49°, c = 1.0 in chloroform-d
cor
white to beige
solubilidade
DMSO: 2 mg/mL, clear
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
[n]1(ncc(c1)c2n[n](c3c2cc(cc3)c4c5c(ccc4)NC(=O)C[C@H](N5)C)C)C
InChI
1S/C22H22N6O/c1-13-9-20(29)25-18-6-4-5-16(22(18)24-13)14-7-8-19-17(10-14)21(26-28(19)3)15-11-23-27(2)12-15/h4-8,10-13,24H,9H2,1-3H3,(H,25,29)/t13-/m1/s1
chave InChI
BFTKDWYIRJGJCA-CYBMUJFWSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)