1424608
USP
Terbinafine Related Compound A
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinônimo(s):
N-Methyl-1-naphthalenemethylamine hydrochloride
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
terbinafine
fabricante/nome comercial
USP
pf
191-193 °C (lit.)
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
Cl.CNCc1cccc2ccccc12
InChI
1S/C12H13N.ClH/c1-13-9-11-7-4-6-10-5-2-3-8-12(10)11;/h2-8,13H,9H2,1H3;1H
chave InChI
BVJVHPKFDIYQOU-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Aplicação
Nota de análise
Outras notas
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)