1626500
USP
Sulfadoxine
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinônimo(s):
Sulfadoxin, 4-Amino-N-(5,6-dimethoxy-4-pyrimidinyl)benzenesulfonamide, Sulfadoxine
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
sulfadoxine
fabricante/nome comercial
USP
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
COc1ncnc(NS(=O)(=O)c2ccc(N)cc2)c1OC
InChI
1S/C12H14N4O4S/c1-19-10-11(14-7-15-12(10)20-2)16-21(17,18)9-5-3-8(13)4-6-9/h3-7H,13H2,1-2H3,(H,14,15,16)
chave InChI
PJSFRIWCGOHTNF-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Aplicação
- Sulfadoxine and Pyrimethamine Tablets
Nota de análise
Outras notas
produto relacionado
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 2 - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2