46706
Pyrimethamine
VETRANAL®, analytical standard
Sinônimo(s):
5-(4-Chlorophenyl)-6-ethyl-2,4-pyrimidinediamine
About This Item
Produtos recomendados
grau
analytical standard
Nível de qualidade
linha de produto
VETRANAL®
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
aplicação(ões)
clinical testing
Formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
CCC1=NC(N)=NC(N)=C1C2=CC=C(Cl)C=C2
InChI
1S/C12H13ClN4/c1-2-9-10(11(14)17-12(15)16-9)7-3-5-8(13)6-4-7/h3-6H,2H2,1H3,(H4,14,15,16,17)
chave InChI
WKSAUQYGYAYLPV-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Os clientes também visualizaram
Artigos
This issue of Biofiles reviews some of our newest and most innovative technologies and their specific applications toward cancer research. In preparing this issue of Biofiles, one is reminded how complex the disease of cancer is, and how difficult it is to identify one topic that is completely unrelated to any other.
Protocolos
Separation of p-Toluenesulfonic acid (PTSA); Pyrimethamine